Dokumenty
8.51016
Sigma-Aldrich
SAMA-OPfp
Novabiochem®
Synonim(y):
SAMA-OPfp, S-Acetylthioglycolic acid pentafluorophenyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H5F5O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98% (TLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: ligand
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
45-49 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C10H5F5O3S/c1-3(16)19-2-4(17)18-10-8(14)6(12)5(11)7(13)9(10)15/h2H2,1H3
Klucz InChI
VAVNEUKAWUEHAG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This reagent [1] provides an effective means of linking synthetic peptide antigens to MAP core peptides [2] or carrier proteins for the purpose of raising antibodies [3]. Using this technique many of the problems associated with the analysis and purification of MAPs are avoided, since the linear peptide antigen can be fully characterized before conjugation to the preformed lysine tree.
The product number for this product was previously 01-63-0041.
To obtain a certificate of analysis (CoA) of a lot that begins with the letter “A”, please select the option in the right hand menu “Request a COA for Lot#s starting with A”.
Powiązanie
Replaces: 01-63-0041
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (0003)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3