Kluczowe dokumenty
8.45066
Sigma-Aldrich
Sodium bromate
Msynthplus
Synonim(y):
Sodium bromate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BrNaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
232-160-4
Postać
crystals
siła działania
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
381 °C (decomposition)
rozpuszczalność
364 g/L
gęstość
3.3 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Komentarz do analizy
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): crystals
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
pH-value (10 % in water): 6.0 - 7.0
1,1-Dichloroethene (HS-GC): lot specific result
1,1,1-Trichloroethane (HS-GC): lot specific result
Carbon tetrachloride (HS-GC): lot specific result
Benzene (HS-GC): lot specific result
1,2-Dichloroethane (HS-GC): lot specific result
Informacje prawne
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash