Kluczowe dokumenty
8.44001
Sigma-Aldrich
Dibasic ester
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate) for synthesis
About This Item
Kod UNSPSC:
12352108
ciśnienie pary
5.3 Pa ( 20 °C)
Poziom jakości
Postać
liquid
kinematic viscosity
2.53 cSt(20 °C)
temp. przejścia
flash point 104 °C
gęstość
1.09 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate) for synthesis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C