Kluczowe dokumenty
8.43789
Sigma-Aldrich
Kwas 5-(1,2)ditiolan-3-ylo-pentanowy
for synthesis
Synonim(y):
5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
214-071-2
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (acidimetric)
Formularz
solid
siła działania
1130 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
150 °C/0.1 hPa
mp
59-62 °C
gęstość nasypowa
260 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
Klucz InChI
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2