Przejdź do
T5625
(±)-α-Lipoic acid
synthetic, ≥99% (titration), powder
Synonim(y):
(±)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-Dithiooctanoic acid, DL-α-Lipoic acid, DL-6,8-Thioctic acid, Lip(S2)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
162,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
601,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4250,00 zł
3187,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.33
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-071-2
Beilstein/REAXYS Number:
81853
MDL number:
Assay:
≥99% (titration)
Form:
powder
162,00 zł
Cena katalogowa216,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
description
Oxidized form
assay
≥99% (titration)
form
powder
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL
SMILES string
OC(=O)CCCCC1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChI key
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
α-LA can reinstate endothelial activities and alleviate oxidative stress in high-fat fed diabetic rats4. It has also been used to analyze ROS production in astrocytes5.
Biochem/physiol Actions
Antioxidant and coenzyme needed for the activity of enzyme complexes such as pyruvate dehydrogenase and glycine decarboxylase.
Antioxidant and coenzyme needed for the activity of enzyme complexes such as those of pyruvate dehydrogenase and glycine decarboxylase. Exogenous thioctic acid is reduced intracellularly by two or more enzymes. The reduced form then influences a number of cell processes by direct radical scavenging, recycling of other antioxidants, increasing glutathione synthesis, and modulating transcription factor activity particularly that of NF-κB. Decreases the phagocytosis of myelin by macrophages.
Preparation Note
(±)-α-Lipoic acid (α-LA) is soluble in ethanol at 50 mg/ml
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0000546Y00005921368201
Thioctic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000546
Thioctic acid
description
synthetic, ≥99% (titration), powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
description
Oxidized form
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-α-Lipoic acid
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?