8.41470
Creatine monohydrate
for synthesis
Synonim(y):
Creatine monohydrate, N-Amidinosarcosine monohydrate
Formularz
powder
temp. samozapłonu
>800 °C
pH
6.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
296-297 °C (decomposition)
rozpuszczalność
17 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N(CC(=O)O)(C)\C(=N\[H])\N.O
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2
Klucz InChI
MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3