Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
200-466-7
NACRES:
NA.21
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
pH
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
305 °C (decomposition)
solubility
90 g/L
bulk density
484 kg/m3
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
InChI key
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
dla biochemii
Application
Kreatynina dla biochemii. CAS 60-27-5, pH 7,0-9,0 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Test (miareczkowanie kwasem nadchlorowym)≥ 99.0 %Tożsamość (spektrum IR)test pozytywnyWartość pH (5 %; woda)7 - 9Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (234 nm; 0,001 %; bufor pH 7,0)620 - 640Chlorek (Cl)≤ 0.2 %Metale ciężkie (jak Pb)≤ 0.001 %Kreatyna (HPLC)≤ 0.2 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility 90 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| form solid | form powder | form - | form - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 305 °C (decomposition) | mp 295 °C (dec.) (lit.) | mp 295 °C (dec.) (lit.) | mp 295 °C (dec.) (lit.) |
| bulk density 484 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
554.0 °F
flash_point_c
290 °C