Kluczowe dokumenty
8.41271
Sigma-Aldrich
2,3,5-trichlorobenzaldehyd
for synthesis
Synonim(y):
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
Wybierz wielkość
1 G
324,00 zł
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
324,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3Cl3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
NACRES:
NA.22
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
powder
mp
75-76 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Clc1c(cc(cc1C=O)Cl)Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
Klucz InChI
DJYRZTCLVDKWBL-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 73 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3