Kluczowe dokumenty
8.41244
Sigma-Aldrich
4-hydroksybenzotrifluorek
for synthesis
Synonim(y):
α,α,α-trifluoro-p-krezol, 4-trifluorometylofenol
Wybierz wielkość
1 G
216,00 zł
5 G
898,00 zł
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
216,00 zł
5 G
898,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5F3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
206-945-7
NACRES:
NA.22
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
powder
bp
73-75 °C/11 hPa
mp
46-48 °C
temp. przejścia
flash point 83 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H
Klucz InChI
BAYGVMXZJBFEMB-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 47 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup