Merck
30471
Sigma-Aldrich
Davy-reagent p-tolyl
≥97.0%
Synonim(y):
2,4-Bis(p-tolylthio)-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide, DR-T, Heimgartner reagent
Wybierz wielkość
5 G
995,00 zł
995,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
995,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14P2S6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.60
Beilstein:
7222715
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
995,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥97.0%
mp
209-213 °C (dec.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(SP2(=S)SP(=S)(Sc3ccc(C)cc3)S2)cc1
InChI
1S/C14H14P2S6/c1-11-3-7-13(8-4-11)19-15(17)21-16(18,22-15)20-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
WMYQGZHFMUDZIS-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Reagent for the thiation of amides showing complementary selectivity compared with the Lawesson-reagent[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sambit Kumar Mishra et al.
Proteins, 85(8), 1422-1434 (2017-04-07)
It is known that over half of the proteins encoded by most organisms function as oligomeric complexes. Oligomerization confers structural stability and dynamics changes in proteins. We investigate the effects of oligomerization on protein dynamics and its functional significance for
P. Wipf et al.
Helvetica Chimica Acta, 70, 1001-1001 (1987)