Merck
8.20763
Mercaptosuccinic acid
for synthesis
Synonim(y):
Mercaptosuccinic acid
Wybierz wielkość
100 G
351,00 zł
5 KG
6630,00 zł
351,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH(SH)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-736-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
mp
145-154 °C
solubility
500 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SC(CC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1.001038.144831.00219
solubility
500 g/L
solubility
213 g/L
solubility
213 g/L
solubility
water: 213 g/L at 20 °C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
mp
150-153 °C
mp
205 °C (decomposition)
mp
205 °C (decomposition)
mp
205 °C (decomposition)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 151 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820763500004022536885513
820763010004022536465999