Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH=CHCO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
210-807-1
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
290 °C
potency
2061 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
250 °C
mp
-20 °C
transition temp
flash point 113 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(=O)\C=C\C)C(=O)\C=C\C
InChI
1S/C8H10O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
InChI key
VJDDQSBNUHLBTD-GGWOSOGESA-N
General description
Bezwodnik krotonowy, znany również jako bezwodnik 2-butenowy, jest powszechnie stosowany jako prekursor w syntezie polimerów. Jego reaktywna grupa bezwodnikowa czyni go skutecznym środkiem acylującym w reakcjach estryfikacji, ułatwiając tworzenie estrów poprzez reakcję z alkoholami.
Analysis Note
Assay isomers (GC, area%): ≥ 95.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.040
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.040
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F
flash_point_c
113 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8220020100 | 04022536481746 |