Dokumenty
8.20058
Sigma-Aldrich
Amyl formate
for synthesis
Synonim(y):
Amyl formate, Pentyl formate, Formic acid amyl ester, Formic acid pentyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
HCOO(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
211-340-6
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
70 hPa ( 50 °C)
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (GC)
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.7-10 % (v/v)
tw
129-131 °C/1013 hPa
mp
-73 °C
temp. przejścia
flash point 26 °C
gęstość
0.89 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
DIQMPQMYFZXDAX-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.889
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C