Merck
W206903
Sigma-Aldrich
Isoamyl formate
≥97%, FG
Synonim(y):
Isopentyl formate
Wybierz wielkość
W206903-SAMPLE
220,00 zł
1 KG
364,00 zł
9 KG
1910,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W206903-SAMPLE
220,00 zł
1 KG
364,00 zł
9 KG
1910,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HCOOCH2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Numer FEMA:
2069
Beilstein:
1739893
Numer WE:
Nr Rady Europy:
500
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.162
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
ciśnienie pary
10 mmHg ( 17.1 °C)
Próba
≥97%
granice wybuchowości
8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.397 (lit.)
bp
123-124 °C (lit.)
gęstość
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; fruity
ciąg SMILES
[H]C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2)3-4-8-5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
XKYICAQFSCFURC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)