Merck
94565
Sigma-Aldrich
Pentyl valerate
≥97.0% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)2CH2COO(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
Beilstein:
1754427
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417
tw
201-203 °C (lit.)
gęstość
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCOC(=O)CCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-9-12-10(11)8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
FGPPDYNPZTUNIU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tripti Raghavendra et al.
BioMed research international, 2014, 353845-353845 (2014-08-06)
Pentyl valerate was synthesized biocatalytically using Candida rugosa lipase (CRL) immobilized in microemulsion based organogels (MBGs). The optimum conditions were found to be pH 7.0, temperature of 37 °C, ratio of concentration of water to surfactant (Wo) of 60, and