Dokumenty
8.14993
Sigma-Aldrich
3-Methylbutyl isovalerate
for synthesis
Synonim(y):
3-Methylbutyl isovalerate, Isopentyl isopentanoate, Isoamyl isovalerate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
211-536-1
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.8 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
tw
195 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 80 °C
rozpuszczalność
0.016 g/L
gęstość
0.855 g/cm3 at 25 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C10H20O2/c1-8(2)5-6-12-10(11)7-9(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
XINCECQTMHSORG-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay isomers (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.852 - 0.857
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C