Merck
W287105
Sigma-Aldrich
Phenethyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Benzyl carbinyl isovalerianate, Phenethyl isopentanoate
Wybierz wielkość
W287105-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
464,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W287105-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
464,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.28
Numer FEMA:
2871
Numer WE:
Nr Rady Europy:
461
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.466
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
bp
268 °C (lit.)
gęstość
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; rose; sweet
ciąg SMILES
CC(C)CC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-11(2)10-13(14)15-9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11H,8-10H2,1-2H3
Klucz InChI
JIMGVOCOYZFDKB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Justyna Aszyk et al.
Journal of chromatography. A, 1547, 86-98 (2018-03-15)
Many flavour compounds that are present in e-liquids for e-cigarettes are responsible for specific tastes and smoking sensations for users. Data concerning content and specific types of flavours is often limited and unknown to users. The aim of the research