Kluczowe dokumenty
8.07632
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) chloride hydrate (>38% Rh)
for synthesis
Synonim(y):
Rhodium(III) chloride hydrate (>38% Rh), Rhodium trichloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl3Rh · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.26 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
233-165-4
Poziom jakości
siła działania
753 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Komentarz do analizy
Gehalt aus Cl (calc. on anhydrous substance): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): 17.0 - 23.0 %