Kluczowe dokumenty
8.05807
Sigma-Aldrich
3-Metylocykloheksanol
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
Synonim(y):
3-Methylcyclohexanol
Wybierz wielkość
100 ML
833,00 zł
833,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
833,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
209-709-1
NACRES:
NA.22
833,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ciśnienie pary
1.7 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
temp. samozapłonu
295 °C
granice wybuchowości
1.3 % (v/v)
mp
-41 °C
temp. przejścia
flash point 70 °C
gęstość
0.92 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC1CC(CCC1)C
InChI
1S/C7H14O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h6-8H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
HTSABYAWKQAHBT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Metylocykloheksanol jest cyklicznym alkoholem drugorzędowym służącym głównie jako półprodukt w syntezie ketonów, takich jak 3-metylocykloheksanon, prekursor kluczowych związków, takich jak izoforon. Jego reaktywność pozwala mu ulegać przemianom, takim jak utlenianie, odwodnienie i podstawienie, umożliwiając syntezę różnorodnych związków.
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.