Merck
M38583
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Methylcyclohexanone
98%
Synonim(y):
(+)-(3R)-3-Methylcyclohexanone, (+)-3(R)-Methylcyclohexanone, (+)-3-Methyl-1-cyclohexanone, (3R)-(+)-3-Methylcyclohexanone, (3R)-3-Methylcyclohexanone, (3R)-Methylcyclohexanone, (R)-3-Methylcyclohexanone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H9(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]24/D +13.5°, neat
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
tw
168-169 °C (lit.)
gęstość
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H]1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h6H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
Klucz InChI
UJBOOUHRTQVGRU-ZCFIWIBFSA-N
Zastosowanie
(R)-(+)-3-Methylcyclohexanone may be used in the preparation of (R)-5-methyl-2-(1-methylethylidene-d6)-cyclohexanone [(R)-(+)-pulegone-d6].
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Linear and nonlinear circular dichroism of R-(+)-3-methylcyclopentanone
Li, R., et al.
J. Chem. Phys. , 125.14, 144304-144304 (2006)
Enantiospecific orientation of R?3-methylcyclohexanone on the chiral Cu (643) R/S surfaces
Horvath, Joshua D., Layton Baker, and Andrew J. Gellman
The Journal of Physical Chemistry C, 112.20, 7637-7343 (2008)
Polarized Raman optical activity and the bond polarizability model
Barron, L. D., J. R. Escribano, and J. F. Torrance
Molecular Physics, 57.3, 653-660 (1986)
The metabolism of the abortifacient terpene,(R)-(+)-pulegone, to a proximate toxin, menthofuran.
Gordon WP, et al.
Drug Metabolism and Disposition, 15(5), 589-594 (1987)
Vibrational circular dichroism of 3?methylcyclohexanone. Fixed partial charge calculations
Singh, R. D., and T. A. Keiderling
J. Chem. Phys. , 74.10, 5347-5356 (1981)