Przejdź do
8.03503
N,N-dimetylotrimetylenodiamina
for synthesis
Synonim(y):
3-dimetyloaminopropyloamina, N,N-dimetylo-1,3-propanodiamina, N,N-dimetylo-1,3-diaminopropan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
121,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
204,00 zł
35 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2N(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.18
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-680-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
121,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
17 hPa ( 30 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
215 °C
potency
1640 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.3-12.35 % (v/v)
pH
12.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
132-140 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
transition temp
flash point 32 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCCN)(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3-6H2,1-2H3
InChI key
IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synteza i charakterystyka metalokompleksów rutenu z ligandami na bazie polidentanu pirydyny: Opisuje zachowanie kompleksów platyny z N,N-dimetylotrimetylenodiaminą jako ligandami, koncentrując się na ich właściwościach wiążących (D MAPOLELO et al., ResearchGate).
  • Nowy rozpuszczalny w wodzie dendrymer poli(iminy propylenowej) modyfikowany jednostkami 4-sulfo-1,8-naftalimidu: Omówiono pozyskanie N,N-dimetylotrimetylenodiaminy do zastosowania w syntezie dendrymerów, przyczyniając się do poprawy właściwości sensorycznych (AI Said et al., MDPI Sensors, 2023).
  • Elektrokatalityczna produkcja wodoru i konwersja dwutlenku węgla: Wspomniano o zastosowaniu N,N-dimetylotrimetylenodiaminy w przygotowywaniu kompleksów metali do katalizy (S Sengupta et al., Polyhedron, 2020).
  • Lepkość i odchylenia lepkości tert-butanolu z różnymi aminami: Obejmuje badanie roztworów N,N-dimetylotrimetylenodiaminy, badające jej wpływ na lepkość (FI Chowdhury et al., Journal of Molecular Liquids, 2014).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.14100D145009308110
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
132-140 °C/1013 hPa
bp
168-171 °C
bp
133 °C (lit.)
bp
145 °C (lit.)
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
<-50 °C
mp
-60 °C
mp
-
mp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803503903504027269994464
803503010004022536381282
803503100004022536381299