Kluczowe dokumenty
700359P
Avanti
PhotoClick Cholesterol II
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
3ß-hydroxy-6-diazirinyl-5α-cholestan-27(28)-yne
Wybierz wielkość
100 μG
1220,00 zł
250 μG
2590,00 zł
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1220,00 zł
250 μG
2590,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H44N2O
Masa cząsteczkowa:
424.66
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 x 100 μg (700359P-100UG)
pkg of 1 x 250 μg (700359P-250UG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (700359P-100UG)
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (700359P-250UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)