Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor pressure
2.2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
215 °C
potency
410 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.0 % (v/v)
pH
11.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
168-171 °C
mp
-60 °C
transition temp
flash point 51 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCCN)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-8H2,1-2H3
InChI key
QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.824 - 0.827
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
104-78-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?