Key Documents
8.00029
Sigma-Aldrich
Dimethyl acetylenedicarboxylate
Synonim(y):
Acetylenedicarboxylic acid dimethyl ester
About This Item
Postać
liquid
Poziom jakości
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup