Kluczowe dokumenty
70006-M
Sigma-Aldrich
Primer T7SelectDOWN
Wybierz wielkość
500 PMOL
694,00 zł
694,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 PMOL
694,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352208
NACRES:
NA.54
694,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2025Szczegóły
Formularz
liquid
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Novagen®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Pan: 5987
Startery T7Select Vector są wygodne do amplifikacji i sekwencjonowania rekombinantów T7Select i są kompatybilne ze wszystkimi wektorami T7Select.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
5ʹ - AACCCCTCAAGACCCGTTTA - 3ʹ
Informacje prawne
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany