Przejdź do
H0268
Hexanucleotide Primers
lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
867,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106305
Form:
lyophilized powder
Storage temp.:
−20°C
867,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Other Notes
1 A260 unit = approx. 20 μg
Hexanucleotide primers are a mixture of random 5′-hydroxyl hexanucleotides or hexamers, and can be used to quickly and efficiently prepare radioactive or non-radioactive probes using a DNA polymerase and a suitable DNA template.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
110347310011081427000111277081001
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
lyophilized
form
solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)