Kluczowe dokumenty
660
Sigma-Aldrich
May-Grünwald Stain
Harleco®, suitable for hematology
Synonim(y):
Hematology Stain
About This Item
Kod UNSPSC:
41116121
Numer indeksu EC:
200-659-6
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
liquid
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Harleco®
mp
-98 °C
gęstość
0.791 g/cm3
λmaks.
520-530 nm (Eosin)
647-657 nm (Azure)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
hematology ((contains Methanol))
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
HARLECO® Blood stain producing results similar to Wright Stain. May be used in conjunction with Giemsa Stain for bone marrow preparations
Zastosowanie
HARLECO® Blood stain producing results similar to Wright Stain. May be used in conjunction with Giemsa Stain for bone marrow preparations
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Blood stain producing results similar to Wright Stain. May be used in conjunction with Giemsa Stain for bone marrow preparations.
Informacje prawne
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)