Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1500,00 zł
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.25 % (w/v) in methanol
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 0.25 % (w/v) in methanol | concentration 0.25 % (w/v) in methanol | concentration 0.25 % (w/v) in methanol | concentration 0.25 % (w/v) in methanol |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under May-Grünwald Stain
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?