Key Documents
65092E
Sigma-Aldrich
Decolorizer Gram Solution
HARLECO® Individual replacement for decolorizer component of the Gram Staining Set
Synonim(y):
Gram Stain
About This Item
Kod UNSPSC:
41116121
Poziom jakości
Postać
liquid
mp
-88.88 °C
temp. przejścia
flash point -20 °C
gęstość
0.79 g/cm3
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
no temp limit
Zastosowanie
HARLECO® Individual replacement for decolorizer component of the Gram Staining Set
Individual replacement for decolorizer component of the Gram Staining Set. Mixture of acetone and isopropanol used to decolorize Gram-negative bacteria.
Informacje prawne
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C