Kluczowe dokumenty
6.18554
Supelco
Ammonium acetate
for chromatography, LiChropur
Synonim(y):
Ammonium acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
for chromatography
linia produktu
LiChropur
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Klucz InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1