Kluczowe dokumenty
6.18226
Supelco
Paraffin liquid
light
Synonim(y):
Paraffin
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
liquid
lepkość
11 mm2/s(40 °C) (104 °F)
mp
<-15 °C (< 5 °F)
gęstość
0.83 -0.86 g/cm3
Zastosowanie
  • Simple colloidal synthesis of single-crystal Sb-Se-S nanotubes with composition dependent band-gap energy in the near-infrared.: This study discusses a method involving the use of liquid paraffin in synthesizing single-crystal nanotubes, highlighting the impact of varying compositions on the band-gap energies in the near-infrared spectrum (Deng et al., 2009).
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
419.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
215 °C - closed cup