Przejdź do
581810
Kwas (-)-terreinowy, syntetyczny
a cell-permeable quinone epoxide antibiotic
Synonim(y):
(1R,6S)-3-hydroksy-4-metylo-7-oksabicyklo[4.1.0]hept-3-en-2,5-dion, inhibitor BTK II, inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona II
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light beige
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C7H6O4/c1-2-3(8)5(10)7-6(11-7)4(2)9/h6-8H,1H3/t6-,7+/m1/s1
InChI key
ATFNSNUJZOYXFC-RQJHMYQMSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek antybiotyk chinonowo-epoksydowy, który działa jako odwracalny, substratowo konkurencyjny i selektywny inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona (BTK; IC50 = 10 µM i 3 µM dla poziomu podstawowego i aktywacji), zarówno in vitro, jak i in vivo. Wykazano, że wiąże się z domeną homologii pleckstryny BTK (BTK-PH) i blokuje interakcję między BTK-PH i kinazą białkową C (PKC) (IC50 ~ 100 µM w lizatach ludzkich komórek tucznych), wpływając w ten sposób na aktywność katalityczną BTK, ale nie na aktywność PKC. Selektywnie hamuje autofosforylację PKCβI (IC50 ~ 8 µM), ale nie PKCβII. Zgłaszano, że skutecznie hamuje produkcję TNF-α (IC50 ~ 3 µM) i blokuje aktywację JNK1 (IC50 ~ 10 µM) w komórkach tucznych stymulowanych FcεRI. Zgłaszano również, że hamuje syntezę DNA w aktywowanych komórkach śledziony (IC50 ~ 1,5 µM). Nie wpływa znacząco na aktywność kinaz Lyn, Syk, PKA, CK-1, ERK1, ERK2 i p38.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 10 µM przeciwko BTK
Główny cel
Aktywność katalityczna kinazy tyrozynowej Brutona (BTK)
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Kawakami, Y., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 7423.
Kawakami, Y., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 2227.
Yamamoto, H., et al. 1980. Jpn. J. Antibiot.33, 320.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)