Kluczowe dokumenty
574713
Sigma-Aldrich
Inhibitor Syk III
The Syk Inhibitor III, also referenced under CAS 1485-00-3, controls the biological activity of Syk. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
3,4-metylenodioksy-β-nitrostyren
Wybierz wielkość
50 MG
699,00 zł
699,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
699,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
699,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
opis
RTECS - WL5270000
Poziom jakości
Próba
≥98% (GC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow to brown
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL (Use only fresh DMSO.)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])\C=C/c1cc2c(cc1)OCO2
InChI
1S/C9H7NO4/c11-10(12)4-3-7-1-2-8-9(5-7)14-6-13-8/h1-5H,6H2/b4-3-
Klucz InChI
KFLWBZPSJQPRDD-ARJAWSKDSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek nitrostyrenowy, który działa jako selektywny inhibitor aktywności kinazy Syk (IC50 = 2,5 µM). Hamuje Src tylko w znacznie wyższych stężeniach (IC50 = 29,3 µM) i wykazuje niewielki wpływ na Fak i JAK2. Wykazano, że silnie hamuje agregację płytek krwi indukowaną przez różne stymulatory, w tym U46619, ADP, kwas arachidonowy, kolagen, trombinę, jonofor A23187 i PDBu (zakres IC50 od 2,1 do 25,9 µM).
Działania biochem./fizjol.
Docelowy IC50: 2,5 µM przeciwko aktywności kinazy Syk
Główny cel
Syk
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Drażniący (B)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Wang, W.Y., et al. 2006. Mol. Pharmacol.70, 1380.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3