Kluczowe dokumenty
561300
Sigma-Aldrich
E-selektyna, ludzka, rekombinowana, komórki CHO
Synonim(y):
CD62E, ELAM-1
Wybierz wielkość
50 μG
2860,00 zł
2860,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
2860,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Poziom jakości
Formularz
lyophilized
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
zanieczyszczenia
<1 EU/μg Endotoxin (EU/μg of E-Selectin)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Rekombinowana ludzka selektyna E składająca się z 535 aminokwasów minus domeny transbłonowe i cytoplazmatyczne wyrażane w komórkach CHO. Ta glikoproteina ulega przejściowej ekspresji na powierzchni komórek śródbłonka naczyniowego, gdzie jest w stanie wiązać się z ligandami, takimi jak SLex, znajdującymi się na leukocytach. Po tym początkowym wiązaniu następuje druga interakcja z udziałem ICAM i VCAM-1, która prowadzi do penetracji naczyń i inwazji leukocytów do tkanki macierzy zewnątrzkomórkowej.
Działania biochem./fizjol.
Wykazano, że wiąże się z ligandami selektyny E na komórkach U937.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
Liofilizowany z PBS Dulbecco ze stabilizatorem.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Uzupełnić do 1 mg/ml sterylnym H₂O.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2