Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 515,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H29ClN6OS · xHCl
Masa cząsteczkowa:
485.04 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
515,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c2c(c(ccc2)C(=O)NC5CC5)cc1c3nc(ncc3Cl)NCCCN4CCN(CC4)C
InChI key
BNFAYJPQCPZQND-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LY2409881 is a potent IκΒ kinase β (IKK2, IKKβ, IKKbeta) inhibitor (IC50 = 30 nM) that effectively inhibits 10 ng/mL TNFα-induced IκB phosphorylation in LY10 DLBCL cells (by >95%; 10 μM) and exhibits good selectivity by kinase profiling among more than 300 kinases (>10-fold selectivity). LY2409881 enhances TNFα cytotoxicity in SKOV3 ovarian cancer cultures (~20% survival with 316 nM LY2409881 & 10 ng/mL TNFα in 72 hrs; 100% survival with LY2409881 or TNFα alone) by blocking NF-κB antiapoptotic signal activation without affecting TRADD & FADD proapoptotic pathway induction. When administered in vivo, LY2409881 is shown to suppress LY10 xenograft-derived tumor growth in mice (50-200 mg/kg, twice weekly ip.).
Potent and selective IκB kinase β (IKK2, IKKβ, IKKbeta) inhibitor with in vitro and in vivo anticancer efficacy.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form lyophilized solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition protect from light | storage condition desiccated | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?