540218-M
LYP Inhibitor II, LTV-1
The LYP Inhibitor II, LTV-1 controls the biological activity of LYP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
LYP Inhibitor II, LTV-1, ( E)-3-((4-((4,6-Dioxo-2-thioxo-1- o-tolyltetrahydropyrimidin-5(6H)-ylidene)methyl)phenoxy)methyl)benzoic acid, Lymphoid Tyrosine Phosphatase Inhibitor II, LTV-1, (E)-3-((4-((4,6-Dioxo-2-thioxo-1-o-tolyltetrahydropyrimidin-5(6H)-ylidene)methyl)phenoxy)methyl)benzoic acid, Lymphoid Tyrosine Phosphatase Inhibitor II, LTV-1
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
orange
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
LYP
Othet PTPases
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2