Przejdź do
R304-05A
Komórki śródbłonka aorty szczura: RAOEC, dorosłe
Synonim(y):
Komórki RAOEC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4430,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
rat aorta (adult)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Endothelial
Relevant disease(s):
diabetes; cardiovascular diseases
4430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat aorta (adult)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
diabetes; cardiovascular diseases
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Komórki RAOEC firmy Cell Applications, Inc. stanowią przydatny system modelowy do badania wielu aspektów funkcjonowania i chorób układu sercowo-naczyniowego. Współhodowla komórek śródbłonka tętnic z dopasowanymi gatunkowo komórkami mięśni gładkich zapewnia idealny model do badania interakcji między tymi dwoma typami komórek.
RAOEC firmy Cell Applications, Inc. zostały wykorzystane w wielu publikacjach naukowych w celu:
  • Zbadania krytycznych szlaków sygnałowych i mechanizmów istotnych dla prawidłowego funkcjonowania śródbłonka, takich jak angiogeneza, proliferacja, przepuszczalność oraz poszukiwania korzystnych modulatorów do zastosowań terapeutycznych (Sorensen, 2008; Liu, 2009; Makino, 2009; Masuda, 2012; Gros, 2013; Nguen, 2013).
  • Wyjaśnienie molekularnych mechanizmów różnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym tych związanych z cukrzycą, policystyczną chorobą nerek, leczeniem odrzucenia alloprzeszczepu i stresem naczyniowym ER (Makino, 2008; Chiasson, 2011, Ren, 2011; Padilla, 2013).
  • Zapewnienie złotego standardu kontroli markerów śródbłonkowych vWF i ekspresji PECAM/CD31 (Hanley, 2008; Imamura, 2010).
  • Opracowanie systemu dostarczania leków do leczenia trombolitycznego (Mei, 2010) i metod regeneracji serca (Lionetti, 2010); projektowanie lepszych implantów naczyniowych (Ibrahim, 2008; Yao, 2008; Duffy, 2011) i inżynierii tkanki kostnej (Hamid, 2014).
Dodatkowo, RAOEC z Cell Applications, Inc. zostały wykorzystane do zbadania przyczyn zróżnicowanego wpływu Intermedin (IMD) na przepuszczalność komórek śródbłonka z różnych łożysk naczyniowych (Aslam, 2011). W szczególności wykazano, że IMD zwiększa przepuszczalność komórek śródbłonka mikronaczyniowego naczyń wieńcowych szczura poprzez indukowanie utraty VE-kadheryny z połączeń komórkowych, ale zmniejsza przepuszczalność RAOEC i HUVEC, ponieważ w tych typach komórek IMD zamiast tego powoduje akumulację VE-kadheryny w połączeniach komórkowych. Ten zróżnicowany wpływ IMD na VE-kadherynę można wyjaśnić faktem, że chociaż IMD aktywuje cAMP/PKA i hamuje szlaki RhoA/ROCK prowadzące do rearanżacji aktyny w obu typach komórek, to powoduje jedynie hamowanie Rac1 w komórkach śródbłonka mikronaczyń wieńcowych szczura, ale nie w RAOEC lub HUVEC. Wyniki te podkreślają fundamentalne różnice między komórkami śródbłonka z różnych łożysk naczyniowych i/lub śródbłonkiem mikronaczyniowym a makronaczyniowym.
Application
Funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, badania nad układem odpornościowym i odrzuceniem przeszczepu, rozwój trójwymiarowych tkanek inżynierii śródbłonkowej, odkrywanie leków, testowanie kompatybilności stent-przeszczep.
Biochem/physiol Actions
Aorta
Preparation Note
  • 3. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej dla szczurzych komórek śródbłonka zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany co najmniej do 6. pasażu
Prosimy o zapoznanie się z RAOEC Culture Protocol.
Analysis Note
Each lot was tested for proper morphology, Population Doublings, Negative for HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, mycoplasma, bacteria, and fungi.
Other Notes
Rat Endothelial Cell Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R35405AR84005AB30405
description
-
description
-
description
-
description
-
morphology
Endothelial
morphology
smooth muscle
morphology
Endothelial
morphology
Endothelial
biological source
rat aorta (adult)
biological source
rat aorta (healthy adult tunica intima and media)
biological source
rat brain (Sprague Dawley, adult)
biological source
bovine aorta (USDA-inspected cattle)
relevant disease(s)
diabetes; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
diabetes; cardiovascular diseases
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)