539652
PKCβII/EGFR Inhibitor
The PKCβII/EGFR Inhibitor, also referenced under CAS 145915-60-2, controls the biological activity of PKCβII/EGFR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
PKCβII/EGFR Inhibitor, CG53353, DAPH 2, 4,5-bis(4-Fluoroanilino)-phthalimide, CGP 53 353
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
orange
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C20H13F2N3O2/c21-11-1-5-13(6-2-11)23-17-9-15-16(20(27)25-19(15)26)10-18(17)24-14-7-3-12(22)4-8-14/h1-10,23-24H,(H,25,26,27)
Klucz InChI
RONQPWQYDRPRGG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
EGFR
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Lee, S.W., et al. 2003. Bone32, 217.
Perrotti, D., et al. 1998. EMBO J.17, 4442.
Chalfant, C.E., et al. 1996. Mol. Endocrinol.10, 1273.
Buchdunger, E., et al. 1995. Clin. Cancer Res.1, 813.
Trinks, U., et al. 1994. J. Med. Chem.37, 1015.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3