538944
U-46619
Stable thromboxane A₂ mimetic and a vasoconstrictor.
Synonim(y):
9,11-dideoksy-9α,11α-metanoepoksyprostaglandyna F 2α
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
clear colorless
rozpuszczalność
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-19-18(16-14-20(19)25-15-16)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16-,17+,18?,19+,20+/m1/s1
Klucz InChI
LQANGKSBLPMBTJ-WTPHSRJXSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Stable thromboxane A2 mimetic and a vasoconstrictor.
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Kaye, D., et al. 1997. Eur. J. Pharmacol. 340, 187.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
8.6 °F - Information refers to the main ingredient.
Temperatura zapłonu (°C)
-13 °C - Information refers to the main ingredient.