538925
Prostaglandin I2, Sodium Salt
Potent vasodilatory prostaglandin produced by the endothelium.
Synonim(y):
Prostaglandin I2, Sodium Salt, PGI₂, Prostacyclin
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
crystalline solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
rozpuszczalność
water: soluble
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C20H32O5.Na/c1-2-3-4-7-14(21)10-11-16-17-12-15(8-5-6-9-20(23)24)25-19(17)13-18(16)22;/h8,10-11,14,16-19,21-22H,2-7,9,12-13H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b11-10+,15-8-;/t14-,16+,17+,18+,19-;/m0./s1
Klucz InChI
LMHIPJMTZHDKEW-XQYLJSSYSA-M
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Induces vasodilation
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Moncada, S., et al. 1979. Pharmacol. Rev.30, 293.
Cho, M.J. and Allen, M.A. 1978. Prostaglandins15, 943.
Tateson, J.E., et al. 1977. Prostaglandins13, 389.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3