5.33850
TAM Receptor Kinase Inhibitor, LDC1267
Synonim(y):
TAM Receptor Kinase Inhibitor, LDC1267, TAM Receptor Blocker
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C30H26F2N4O5/c1-5-40-28-16-36(23-8-6-18(31)12-17(23)2)35-29(28)30(37)34-19-7-9-25(21(32)13-19)41-24-10-11-33-22-15-27(39-4)26(38-3)14-20(22)24/h6-16H,5H2,1-4H3,(H,34,37)
Klucz InChI
ISPBCAXOSOLFME-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Działania biochem./fizjol.
Tyro3, Axl, and Mer kinases
Met, Aurora B, Lck and Src kinases
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3