5.32283
CXCR2 Antagonist IV, Sch527123
Synonim(y):
CXCR2 Antagonist IV, Sch527123, 2-Hydroxy-N,N-dimethyl-3-((2-((1( R)-(5-methyl-2-furanyl)propyl)amino)-3,4-dioxo-1-cyclobuten-1-yl)amino)benzamide, ( R)-2-Hydroxy-N,N-dimethyl-3-(2-(1-(5-methylfuran-2-yl)propylamino)-3,4-dioxocyclobut-1-enylamino)benzamide, CXCR1 Antagoni
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H23N3O5/c1-5-13(15-10-9-11(2)29-15)22-16-17(20(27)19(16)26)23-14-8-6-7-12(18(14)25)21(28)24(3)4/h6-10,13,22-23,25H,5H2,1-4H3/t13-/m1/s1
Klucz InChI
RXIUEIPPLAFSDF-CYBMUJFWSA-N
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Działania biochem./fizjol.
CXCR2
CXCR1
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Salchow, K., et al. 2010. Br. J. Pharmacol.159, 1429.
Singh, S., et al. 2009. Clin. Cancer Res.15, 2380.
Chapman, R.W., et al. 2007. J. Pharmacol. Exp. Ther.322, 486.
Gonsiorek, W., et al. 2007. J. Pharmacol. Exp. Ther.322, 477.
Dwyer, M.P., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 7603.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3