5.31167
GSK-3 Inhibitor XXIX, CHIR98014
Synonim(y):
GSK-3 Inhibitor XXIX, CHIR98014, N²-(2-(4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidin-2-ylamino)ethyl)-5-nitropyridine-2,6-diamine, N⁶-(2-((4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(1H-imidazol-1-yl)-2-pyrimidinyl)amino}ethyl)-3-nitro-2,6-pyridinediamine, CHIR-98014, CT-98014
Wybierz wielkość
699,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
699,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1c(ccc(c1)Cl)c2nc(ncc2[n]4cncc4)NCCNc3nc(c(cc3)[N+](=O)[O-])N
InChI
1S/C20H17Cl2N9O2/c21-12-1-2-13(14(22)9-12)18-16(30-8-7-24-11-30)10-27-20(29-18)26-6-5-25-17-4-3-15(31(32)33)19(23)28-17/h1-4,7-11H,5-6H2,(H3,23,25,28)(H,26,27,29)
Klucz InChI
MDZCSIDIPDZWKL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Działania biochem./fizjol.
GSK-3 α & β
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Lian, X., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci. USA109, E1848.
Selenica, M.L., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.152, 959.
Ring, D.B., et al. 2003. Diabetes.52, 588.
Nikoulina, S.E., et al. 2002. Diabetes.51, 2190.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3