Przejdź do
SML1438
LY2090314
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[9-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-(1-piperidinylcarbonyl)pyrrolo[3,2,1-jk][1,4]benzodiazepin-7-yl]-4-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl-1h-pyrrole-2,5-dione, 3-[9-Fluoro-2-(piperidin-1-ylcarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydro[1,4]diazepino[6,7,1-hi]indol-7-yl]-4-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl-1H-pyrrole-2,5-dione, LY-2090314
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
573,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H25FN6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
512.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCCCC1)N(C2)CCN3C4=C2C=C(F)C=C4C(C5=C(C6=CN=C7N6C=CC=C7)C(NC5=O)=O)=C3
InChI
1S/C28H25FN6O3/c29-18-12-17-15-34(28(38)32-7-3-1-4-8-32)11-10-33-16-20(19(13-18)25(17)33)23-24(27(37)31-26(23)36)21-14-30-22-6-2-5-9-35(21)22/h2,5-6,9,12-14,16H,1,3-4,7-8,10-11,15H2,(H,31,36,37)
InChI key
HRJWTAWVFDCTGO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
LY2090314 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) currently in clinical trials for cancer therapy. LY2090314 has IC50 values of 1.5 nM and 0.9 nM for GSK-3α and GSK-3β, respectively.
LY2090314 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3).
LY2090314 can decrease the development of human MYCN amplified and non-amplified neuroblastoma (NB) cell lines in vitro. It has the ability to prevent the multiplication, colony formation and cell confluency of neuroblastoma.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L9787SML0320I1911
IU1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
I1911
IU1
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥6.0 mg/mL (Warmed), H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
color
yellow to orange
color
-
color
faintly yellow to dark yellow
color
off-white to light brown
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)