5.09290
G 418 Sulfate Salt
OmniPur® Grade, >=730 µg/mg
Synonim(y):
OmniPur® G418 Sulfate, Cell Culture Tested, NMD Inhibitor I
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
ślady kationów
heavy metals: ≤100 ppm
temp. przechowywania
10-30°C
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
Klucz InChI
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Santerre, R.F., et al. 1991. Methods Mol. Biol.7, 245.
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition, Cold Spring Harbor, NY.
Edwards, S.A., and Adamson, E.D. 1987. J. Cell Physiol.133, 46.
Ernst, J.F., and Chan, R.K. 1985. J. Bacteriol.163, 8.
Canaani, D., and Berg, P. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 5166.
Hirth, K.P., et al. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 7356.
Ursic, D., et al. 1981. Biochem. Biophys. Res. Commun.101, 1031.
Jimenez, A., and Davies, J. 1980. Nature287, 869.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3