5.08940
G 418 Sulfate, Sterile-Filtered Solution in 100 mM HEPES, Cell Culture Tested
Synonim(y):
G 418 Sulfate, Sterile-Filtered Solution in 100 mM HEPES, Cell Culture Tested, G418, G 418
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (TLC)
Poziom jakości
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
Klucz InChI
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Santerre, R.F., et al. 1991. Methods Mol. Biol.7, 245.
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition, Cold Spring Harbor, NY.
Edwards, S.A., and Adamson, E.D. 1987. J. Cell Physiol.133, 46.
Ernst, J.F., and Chan, R.K. 1985. J. Bacteriol.163, 8.
Canaani, D., and Berg, P. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 5166.
Hirth, K.P., et al. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 7356.
Ursic, D., et al. 1981. Biochem. Biophys. Res. Commun.101, 1031.
Jimenez, A., and Davies, J. 1980. Nature287, 869.