5.08839
BIBR1532
≥98% (HPLC), solid, telomerase inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
BIBR 1532, BIBR-1532
Wybierz wielkość
905,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
905,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Inhibitor telomerazy X, BIBR1532,
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
93 nM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(c3c(cccc3)C(=O)O)C(=O)\C=C(/C)\c1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C21H17NO3/c1-14(16-11-10-15-6-2-3-7-17(15)13-16)12-20(23)22-19-9-5-4-8-18(19)21(24)25/h2-13H,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b14-12+
Klucz InChI
PGFQXGLPJUCTOI-WYMLVPIESA-N
Opis ogólny
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Działania biochem./fizjol.
Teomeraza
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Pascolo, E., et al. 2002. J. Biol. Chem.277,15566.
Nakashima, M., et al. 2013. J. Biol. Chem.288, 33171.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3