Przejdź do
SML3641
Volasertib
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
BI 6727, BI-6727, BI6727, N-[trans-4-[4-(Cyclopropylmethyl)-1-piperazinyl]cyclohexyl]-4-[[(7R)-7-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-5-methyl-8-(1-methylethyl)-6-oxo-2-pteridinyl]amino]-3-methoxybenzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
345,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H50N8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
618.81
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N5(CCN(CC5)CC6CC6)[C@@H]1CC[C@H](CC1)NC(=O)c2cc(c(cc2)Nc3nc4c(cn3)N(C(=O)[C@H](N4C(C)C)CC)C)OC
InChI
1S/C34H50N8O3/c1-6-28-33(44)39(4)29-20-35-34(38-31(29)42(28)22(2)3)37-27-14-9-24(19-30(27)45-5)32(43)36-25-10-12-26(13-11-25)41-17-15-40(16-18-41)21-23-7-8-23/h9,14,19-20,22-23,25-26,28H,6-8,10-13,15-18,21H2,1-5H3,(H,36,43)(H,35,37,38)/t25-,26-,28-/m1/s1
InChI key
SXNJFOWDRLKDSF-STROYTFGSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, ATP-competitive, potent and selective polo-like kinase (PLK) inhibitor with anti-cancer efficacy in cultures and in vivo.
Volasertib (BI 6727) is an orally active, ATP-competitive, potent and selective polo-like kinase (PLK) inhibitor (PLK1/2/3 IC50 = 0.87/5/56 nM by kinase assay with 7.5 μM ATP) with no significant inhibitory potency (at 10 μM) toward a panel of >50 other kinases. Volasertib exhibits antiproliferation efficacy in cancer cultures (IC50 from 11 to 37 nM) and in mice in vivo via i.v. (20-30 mg/kg/wk or 10-25 mg/kg 2x a wk; HCT-116 & CXB1 xenografts) or p.o. (7-10 mg/kg/d, 15-25 mg/kg 2x a wk, 50-70 mg/kg/wk; NCI-H460, HCT-116 & CXB1 xenografts).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3624SML3044SML3707
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)