5.06072
IWP-2
≥99% (HPLC), liquid, Wnt antagonist, Calbiochem
Synonim(y):
InSolution Antagonista Wnt II, IWP-2, N-(6-metylobenzo[d]tiazol-2-ylo)-2-(4-okso-3-fenylo-3,4,6,7-tetrahydrotieno[3,2-d]pirymidyn-2-ylo-tio)acetamid, Inhibitor szlaku WntII InSolution, Inhibitor produkcji Wnt-2, Inhibitor Porcn I InSolution, InSolution Wnt Antag
Wybierz wielkość
664,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
664,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
IWP-2, InSolution, ≥99%, 10 mM in DMSO, A cell-permeable benzothiazolyl-acetamide compound, Wnt Antagonist II
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
[s]1c2c(nc1NC(=O)CSc3[n]([c](c5c(n3)CCS5)=O)c4ccccc4)ccc(c2)C
InChI
1S/C22H18N4O2S3/c1-13-7-8-15-17(11-13)31-21(23-15)25-18(27)12-30-22-24-16-9-10-29-19(16)20(28)26(22)14-5-3-2-4-6-14/h2-8,11H,9-10,12H2,1H3,(H,23,25,27)
Klucz InChI
WRKPZSMRWPJJDH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Porcn
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (refers to pure substance)