Przejdź do
I0536
IWP-2
≥98% (HPLC), powder, Wnt antagonist
Synonim(y):
N-(6-Methyl-2-benzothiazolyl)-2-[(3,4,6,7-tetrahydro-4-oxo-3-phenylthieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)thio]-acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
917,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H18N4O2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.60
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
917,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
IWP-2, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccc2nc(NC(=O)CSC3=NC4=C(SCC4)C(=O)N3c5ccccc5)sc2c1
InChI
1S/C22H18N4O2S3/c1-13-7-8-15-17(11-13)31-21(23-15)25-18(27)12-30-22-24-16-9-10-29-19(16)20(28)26(22)14-5-3-2-4-6-14/h2-8,11H,9-10,12H2,1H3,(H,23,25,27)
InChI key
WRKPZSMRWPJJDH-UHFFFAOYSA-N
Application
IWP-2 has been used to treat the cell lines L-Wnt-3a and L-Wnt-5a, to demonstrate the inhibitory effect of IWP-2. It has also been used as a Wnt signaling inhibitor to treat WT and Gja1Jrt/+ stromal cells to confirm that, theWnt/β-catenin signaling pathway pathway was not involved in the increased marker expression by Gja1Jrt/+ osteoblasts.
Biochem/physiol Actions
IWP-2 is an inactivator of Porcn function; inhibitor of Wnt production.
IWP-2 is an inactivator of Porcn function; inhibitor of Wnt production. Wnt/b-catenin (‘canonical′) pathway maintains transcriptional programs that enable stem cells to remain multipotent. Hyperactivation of the Wnt/b-catenin pathway leads to disease stage. IWP-2 inhibits Wnt production. It appears that IWP inactivates Porcn function either by directly inhibiting the Porcn active site or by modulating the function of a Porcn regulator. Porcn is a member of the membrane-bound O-acyltransferase (MBOAT) family, which adds a palmitoyl group to Wnt proteins that is essential to their signaling ability and is required for Wnt secretion. IWP-2 is useful in both regenerative medicine and anticancer efforts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
681671SML1114SML2717
description
≥98% (HPLC)
description
The Wnt Antagonist II, IWP-2, also referenced under CAS 686770-61-6, controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IWP-2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)